Saltar a
MXPELEHUB
Milliflex® electrical hub VHP compatible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1570,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32150313
1570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
VHPHEADMMMXPFHUVHPMXPELCVHP
description
-
description
for use with Milliflex®, Standard For VHP
description
The Milliflex fluidic hub is VHP compatible. It can be used for pharmaceutical product analysis, bioburden testing, water monitoring and sterility testing.
description
-
compatibility
standard for VHP, for use with MILLIFLEX®
compatibility
for use with Milliflex®
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)