Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32160606
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample(s) (in process)
water
sample(s) (final product)
sample(s) (raw material)
sample(s) (environmental)
application(s)
pharmaceutical
General description
El kit Milliflex® Quantum Standard consiste en una tecnología fluorescente para la detección cuantitativa y rápida de microorganismos en muestras filtrables. La tinción enzimática fluorescente universal es no destructiva, lo que permite la identificación del contaminante tras un resultado positivo. Por consiguiente, el sistema Milliflex® Quantum es una alternativa rápida y fiable para la detección de microorganismos.
Application
El kit Milliflex® Quantum Standard se utiliza para análisis rápidos del grado de contaminación microbiana en muestras filtrables, incluidas las muestras de los productos finales y durante el proceso (productos farmacéuticos y agua). Este producto se utiliza también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Features and Benefits
- Método no destructivo que permite la identificación fiable usando cualquier tecnología de identificación.
- Sistema fácil de usar con un procedimiento sencillo que requiere una capacitación mínima
- Resultados comparables a los de un método farmacopeico, lo que permite una validación más rápida para aprovechar las técnicas de detección rápida
- Sistema económico y robusto
- Equipo compacto que puede colocarse en cualquier mesa de laboratorio
Other Notes
1 lector
1 atril
1 herramienta de transferencia de membrana
1 rejilla de extracción
1 cámara
Archivos de instalación en la memoria USB
1 atril
1 herramienta de transferencia de membrana
1 rejilla de extracción
1 cámara
Archivos de instalación en la memoria USB
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?