Saltar a
NM0047
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
Sinónimos:
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 each
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
621,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32049213
621,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
NM0046NM0048NM0042
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)