Merck
PP631
Rabbit IgG, Gamma Globulin (50g) KC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)