Saltar a
PWRCABLEIT
Power Cable Italy
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
47,40 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
12 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PWRCABLECNPWRCABLECHPWRCABLEDK
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
H
1 in. , 25 mm
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
depth
12 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)