Saltar a
PG9H9BB386AD
PrecisePEG
DOTA-NHS Ester
Sinónimos:
2,2',2''-(10-(2-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H31O10N5
Número CAS:
Peso molecular:
501.49
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H31N5O10/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Inchi Key
XSVWFLQICKPQAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold Pack
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DOTA-NHS Ester
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)