Merck
PG9H9BB386C0
PrecisePEG
Fmoc-pSar10-OH
Sinónimos:
2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C45H62O13N10
Número CAS:
Peso molecular:
951.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C45H62N10O13/c1-46(20-36(57)48(3)22-38(59)50(5)24-40(61)52(7)26-42(63)54(9)28-44(65)66)35(56)19-47(2)37(58)21-49(4)39(60)23-51(6)41(62)25-53(8)43(64)27-55(10)45(67)68-29-34-32-17-13-11-15-30(32)31-16-12-14-18-33(31)34/h11-18,34H,19-29H2,1-10H3,(H,65,66)
Inchi Key
LWJFVEBBBTXGOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)