Saltar a
PG9H9BB3873E
PrecisePEG
Azido-PEG3-Thiol
Sinónimos:
2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethane-1-thiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto PG9H9BB3873E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H17N3O3S/c9-11-10-1-2-12-3-4-13-5-6-14-7-8-15/h15H,1-8H2
Inchi Key
GAXDQYGDMXOVCJ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-1782_SDS.pdf
hstatements
pcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)