Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Iniciar sesión para consultar tus precios
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C8H18N4O4/c9-12-11-1-2-13-3-4-14-5-6-15-7-8-16-10/h1-8,10H2
Inchi Key
WSRXFPCTWIFEOF-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminooxy-PEG3-Azide
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-1723_SDS.pdf
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?