Saltar a
PG9H9BC7B16C
PrecisePEG
endo BCN-PEG3-Alcohol
Sinónimos:
((1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)methyl hydrogen (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbonimidate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C19H31NO6/c21-8-10-24-12-14-25-13-11-23-9-7-20-19(22)26-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18,21H,3-15H2,(H,20,22)/t16-,17+,18-
Inchi Key
RPISEOIEEFQRPT-BCDXTJNWSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2032_SDS.pdf
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)