Saltar al contenido
RIE156324314
Rieke Metals, Inc.
4'-piperidinomethyl-3-trifluoromethylbenzophenone
Sinónimos:
[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl][3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
347.38
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H20F3NO/c21-20(22,23)18-6-4-5-17(13-18)19(25)16-9-7-15(8-10-16)14-24-11-2-1-3-12-24/h4-10,13H,1-3,11-12,14H2
Inchi Key
ZDDYZBNTBMCOCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)