Saltar a
08088
p-Aminohippuric acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
EC Number:
200-518-9
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
eCl@ss:
32150312
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.), 200-202 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)