Merck
08552
3-Methylcrotonaldehyde
analytical standard
Sinónimos:
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
1734740
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 20 °C, 0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylcrotonaldehyde
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
33 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
107-86-8
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)