Saltar a
22018
L-Carnitine inner salt
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
EC Number:
208-768-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4292315
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D −31±1°, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
mp
197-212 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Other Notes
Review. Carnitine and its role in fatty acid metabolism
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)