Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.Cn1c(cc(-c2ccccc2)[n+]1C)-c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N2.CH4O4S/c1-18-16(14-9-5-3-6-10-14)13-17(19(18)2)15-11-7-4-8-12-15;1-5-6(2,3)4/h3-13H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
XQEMNBNCQVQXMO-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?