Saltar a
82002BC
Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ
Assurance GDS®
Sinónimos:
Power Cable
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26121629
eCl@ss:
27400102
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Application
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)