Saltar a
RE-PD3-1
Recombinant Pru du 3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(11.7 kD)
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Source: E. coli Purification: Purified from E. coli culture by multi-step chromatography.
Formulation: 0.2M Arginine, 1X PBS, pH 7.4. Filtered through 0.22µm filter.
Notes: (1) rPru du 3 has an N-terminal 8xHis-tag.
(2) N-glycosylation motif at position 33 was mutated (N33Q).
Disclaimer
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)