Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 198,00 € |
Acerca de este artículo
198,00 €
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
1260 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 1260 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 29.04 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 250.0 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 389.1 mPa.s (25.00 °C) |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| viscosity 1260 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 29.04 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 250.0 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 389.1 mPa.s(25.00 °C) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
>302.0 °F
Punto de inflamación (°C)
> 150 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?