Acerca de este artículo
Form:
powder (lyophilized)
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder (lyophilized)
Quality Segment
contains
60% lactose as stabilizer
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
storage temp.
−20°C
General description
The lactose-stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer.
Application
Adenosine 5′-triphosphate, immobilized on Agarose 4B (5′-ATP-agarose 4B) is intended for use in affinity chromatography. 5′-ATP-agarose 4B has been shown to bind enzymes with affinity to 5′-ATP. 5′-ATP-agarose 4B may be considered for used with enzymes that bind to other ATP-agarose and sepharose affinity media or beads.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?