Merck
33501
Ethyl diazoacetate
purum
Sinónimos:
DAAE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
N=N=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
EC Number:
210-810-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107654
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
impurities
≤10% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the cyclopropanation of olefins
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
47 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)