Merck
39133
D-Erythrono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
D-Erythronic acid γ-lactone, (3R-cis) (−)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, D-Erythronolactone
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81073
eCl@ss:
32150319
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -71.0±3.0°, c = 1 in H2O
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3-/m1/s1
InChI key
SGMJBNSHAZVGMC-PWNYCUMCSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)