Saltar a
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
Sinónimos:
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)