Saltar a
70293
Ammonium sulfate 2.0M – 2-Propanol 5% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 5/Kit-No 70437
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32039090
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
density
1.13 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)