Saltar a
77490
Phenanthridine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Benzo[c]quinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9N
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-934-4
Beilstein/REAXYS Number:
120204
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (GC)
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C
solubility
phosphate buffer: soluble
fluorescence
λex 305 nm; λem 370 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChI key
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 370 nm, there are lower maxima at 351, 390, 410, and 442 nm.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
100 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)