Saltar a
96151
Nano beads based on PD, Chromeon 545-marked, carboxylated
Sinónimos:
PD-Chromeon 545, carboxylated
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
form
beads
fluorescence
λex 545 nm; λem 575 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
PD is a new polymer, which provides less sensitivity to oxygen and reduced photo bleaching compared to latex (polystyrene) particles. PD particles are ideally suited for phosphorescent lifetime (decay time) measurements. Fluorescent PD particles are suitable for protein labeling and detection of antigen-antibody reactions.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)