Merck
A2174
Ácido L-ascórbico
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
EC Number:
200-066-2
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% ( with iodine, titration)
form
powder
mol wt
Mw 176.12 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
Disclaimer
May darken in storage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido L-ascórbico
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)