Saltar a
A252
AGN 192403 hydrochloride
solid
Sinónimos:
(2-endo, 3-exo)-3-(Methylethyl)-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.73
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](C2)[C@H]1N
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline receptor ligand.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)