Saltar a
A3759
p-Aminohippuric acid sodium salt
Sinónimos:
N-(p-Aminobenzoyl)glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9N2O3Na
Número CAS:
Peso molecular:
216.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
202-309-8
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Na].Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3.Na.H/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13;;/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13);;
InChI key
IGACXVXMVJUFOL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Para-Aminohippuric acid (PAH), OAT-1 specific, is used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)