Saltar a
A7015
N-(2-Fluorenyl)acetamide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-AAF, 2-Acetamidofluorene, N-Acetyl-2-aminofluorene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-188-6
Beilstein/REAXYS Number:
2807677
MDL number:
eCl@ss:
32150312
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
192-196 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Fluorenyl)acetamide (2-Acetamidofluorene, 2-AAF), a genotoxic carcinogen, is used to induce liver cancer in animal models such as the 2-AAF/partial hepatectomy rat. 2-AAF may be used to study the mechanism of liver carcinogenesis and as a reference material during its identification or quantitation.
Biochem/physiol Actions
A genotoxic carcinogen that is used to model liver carcinogenesis in rat. When N-hydroxylated by cytochrome CYP1A2 in the liver, 2-AAF forms adducts with DNA and is tumorigenic in liver and bladder.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)