Acerca de este artículo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~70 kDa (several isonform bands)
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extracts of human A549 cells, rat PC12 cells, and HEK-293T cells expressing mouse Atg16l
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG16L1(55054)
mouse ... Atg16l1(77040)
rat ... Atg16l1(363278)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Atg16L antibody produced in rabbit
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?