Saltar a
A8906
Apigenin 7-O-neohesperidoside
Sinónimos:
Rhoifolin, Rhoifoloside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O14
Número CAS:
Peso molecular:
578.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-335-4
MDL number:
eCl@ss:
39020601
form
solid
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-8,10,18,20-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
RPMNUQRUHXIGHK-PYXJVEIZSA-N
Application
Apigenin 7-O-neohesperidoside is a flavonoid found in plants such as Paeonia suffruticosa and Buddleja albiflora. Apigenin 7-O-neohesperidoside is useful as a reference compound in procedures for the separation and detection of flavonoids.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-O-neohesperidoside
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)