Saltar a
A9075
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid hydrochloride
Sinónimos:
(2S,3R)-AHPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-8(9(12)10(13)14)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9,12H,6,11H2,(H,13,14);1H/t8-,9+;/m1./s1
InChI key
OPVMPYQFOLATCK-RJUBDTSPSA-N
Biochem/physiol Actions
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid (AHPA) derivatives are used as inhibitors of enkephalinase(s) to augment met5-enkephalin-induced anti-nociception. The derivative (2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-L-valine (AHPA-Val) is used as a bestatin analogue.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)