Merck
A9723
ARP
>95% (HPLC), solid
Sinónimos:
Aldehyde Reactive Probe, N′-aminooxymethylcarbonylhydrazino-D-biotin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21N5O4S
Número CAS:
Peso molecular:
331.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Aldehyde reactive probe used to selectively modify abasic sites of DNA.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)