Merck
B0436
Anti-BAF57 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Mammalian Chromatin Remodeling Complex BRG1-associated Factor 57, Anti-SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin Dependent Regulator of Chromatin, Subfamily E, Member 1
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 57 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse NIH-3T3 cells fixed with paraformaldehyde-triton, microarray: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa nuclear cell extracts
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMARCE1(6605)
mouse ... Smarce1(57376)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 394-411 of human BAF57. The sequence is conserved in mouse.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, and 15 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)