Merck
B3399
Biotina
suitable for plant cell culture, ≥99% (TLC)
Sinónimos:
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina H, Vitaminas B7
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
244.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
EC Number:
200-399-3
Beilstein/REAXYS Number:
86838
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (2 M Ammonium hydroxide)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotina
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)