Merck
B4141
Brilliant Sulfaflavine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
EC Number:
219-238-3
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
32039090
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
composition
Dye content, ~40%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)