Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 65,10 € |
500 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 260,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3N+CH2COO-
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
MDL number:
65,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
(Powder to crystal)
Quality Segment
solubility
soluble (50mg/ml)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
Betaine is a zwitterionic quaternary ammonium compound and is mainly present in animals, microorganisms and plants. It is one of the main constituent of several food items like wheat, shellfish, spinach and sugar beets. It is also termed as trimethylglycine, lycine, glycine betaine and oxyneurine. Betaine is a methyl derivative of glycine.
Application
Betaine is a methyl group donor that functions in the normal metabolic cycle of methionine. It is a naturally occurring choline derivative commonly ingested through diet, with a role in regulating cellular hydration and maintaining cell function.Betaine in culture medium can effectively reduce the level of ROS.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Betaine is a modified amino acid consisting of glycine with three methyl groups serving as methyl donor for various metabolic pathways.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form (Powder to crystal) | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility soluble (50mg/ml) | solubility - | solubility - | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?