Saltar a
B7883
Biotin methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
258.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
mp
~166.5 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)OC)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C11H18N2O3S/c1-16-9(14)5-3-2-4-8-10-7(6-17-8)12-11(15)13-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,15)/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI key
BHEWJAXNLVWPSC-NRPADANISA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)