Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32150319
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
- PARP6 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80556)
- PARP7 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #79729)
- PARP11 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80561)
- PARP14 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80568)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C |
| manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?