Merck
BPS79259
BPS Medium 1
Sinónimos:
BPS Medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32160703
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
  • 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
  • 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
  • 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
  • 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
  • 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
  • 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
  • 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
  • 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
10043-52-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)