Saltar a
C2012
2-(p-Chlorophenyl)ethylamine
Sinónimos:
p-Chlorophenethylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
EC Number:
205-853-4
UNSPSC Code:
41116107
El producto C2012 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
106 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)