Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 285,00 € |
Acerca de este artículo
285,00 €
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
H2O: moderately soluble, ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description solid | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), H2O: moderately soluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - |
| color off-white | color white | color - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?