Merck
D1636
Diethyl (ethoxymethylene)malonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5OCH=C(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-725-7
Beilstein/REAXYS Number:
880058
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
bp
279-283 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl (ethoxymethylene)malonate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)