Saltar a
D2272
Dialysis tubing, benzoylated
Avg. flat width 9 mm (0.35 in.), MWCO 2000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Para consultas sobre este producto D2272, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
regenerated cellulose
technique(s)
dialysis: suitable
capacity
~10 mL/ft
pore size
2000 MWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, benzoylated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)