Saltar a
D3527
1,6-Diisocyanohexane
Sinónimos:
Hexamethylene diisocyanide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CNCH2CH2CH2CH2CH2CH2NC
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
EC Number:
213-202-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3662465
eCl@ss:
32150313
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
101-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]CCCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2
InChI key
WJCPMQQLTJQIJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
104 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)