Merck
D5282
Lambda DNA EcoR I Digest
for DNA electrophoresis
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
usage
100 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Digest contains 6 fragments from 3,530 – 21,226 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 6 fragments, 3,530–21,226 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.7%.
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)