Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11Cl2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
328.15
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-108-1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleantibiotic activity spectrum
parasites
SMILES string
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?