Saltar a
D7644
Disopyramide
Sinónimos:
α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H29N3O
Número CAS:
Peso molecular:
339.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-110-2
MDL number:
eCl@ss:
32160703
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
InChI key
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)