Merck
E0507
cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
~96%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
EC Number:
249-861-6
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~96%
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Porthetria dispar
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)