Merck
E5031
Monoclonal Anti-ERp57 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone TO-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TO-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~57 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 20-30 μg/mL using total cell extract of NS1 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDIA3(2923)
mouse ... Pdia3(14827)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 460-478 of human ERp57.
Physical form
Solution in 0.01 M phos­­­­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)